Descripción
- Horizontal rotor R10H
- Para las matrículas
- Para centrífuga CR30NX
- Velocidad máxima: 13.000 x g (10.000 rpm)
- Para centrifugación de placas, por ejemplo, PCR o síntesis de proteínas libres de células con hasta 12 x 96 MTP
- Fabricado en aluminio de alta calidad
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Tipo | Horizontal Rotor |
| RCF máx. | 13,000 x g |
| Vel. máx | 10,000 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrifugadora CR30NX |
| Biocontainment | No |