Learn More
Eppendorf Rotor R10C2 para centrífuga CR30NX
Código de producto. 31945189 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
RCF máx.:
14,290 x g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. RCF máx. Tamaño de la unidad
31945189 14,290 x g cada uno
1 options
Código de producto. 31945189 Proveedor Eppendorf N.º de proveedor 5721302601
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Rotor de flujo continuo compatible con la centrífuga CR30NX.
  • Rotor de flujo continuo R10C2
  • Excluye la unidad superior
  • Para centrífuga CR30NX
  • Capacidad máxima: 3.200 mL (capacidad nominal)
  • Velocidad máxima: 14.290 x g (10.000 rpm)
  • Para la cosecha continua de bacterias, células o levaduras para, por ejemplo, purificación de proteínas recombinantes o anticuerpos en volúmenes muy grandes de menos de 10 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Aluminio
Tipo Rotor de flujo continuo
Capacidad 3,200 mL
RCF máx. 14,290 x g
Vel. máx 10,000 rpm
Para utilizar con (equipo) Centrifugadora CR30NX
Biocontainment No