Description
- Rotor de ángulo fijo R10A3
- Kit de cosecha 6 x 0,5L, incluye 6 botellas de polipropileno de 500
- Para centrífuga CR22N
- Capacidad máxima: 6 x 500 mL (capacidad nominal)
- Velocidad máxima: 18.800 x g (10.000 rpm)
- Para la extracción de bacterias, células o levaduras, por ejemplo, purificación de proteínas recombinantes o purificación de compartimentos celulares en botellas de 6 x 500 mL
- Fabricado en aluminio de alta calidad
- Ángulo del pozo: 26°
Specifications
Specifications
| Material | Aluminio |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 6 x 500 mL |
| RCF máx. | 18,800 x g |
| Vel. máx | 10,000 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga CR22N/CR21N |
| Biocontainment | No |