Descripción
- Velocidad máx. 20.130 × g (12.100 rpm)/25.062 × g (13.500 rpm) velocidad máx.: 20.913 × g (13.100 rpm)
- Tapa de rotor Eppendorf QuickLock con cierre rápido
- Hermético a los aerosoles2) para centrifugar de forma segura muestras peligrosas
- Aluminio anodizado para alta resistencia química
- El rotor, la tapa y los adaptadores son esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio anodizado |
| Tipo | Rotor |
| Capacidad | 20 x 5 ml |
| RCF máx. | 20.913 x g |
| Vel. máx | 13 100 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífugas 5910 Ri y 5920 R |
| Incluye | Eppendorf QuickLock™ tapa de rotor |
| Modelo | FA-20x5, hermético a los aerosoles |