Learn More
Eppendorf™ Rotor para centrífugas 5910 Ri y 5920 R
Código de producto. 15674614 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
20 x 5 ml
4 x 750 mL
48 x 2 ml
6 x 250 ml
6 x 50 ml
De 4 a 750 ml
De 4 a 750 ml
Vel. máx:
10.100 rpm
13 100 rpm
13 500 rpm
13 700 rpm
4500 rpm
4700 rpm
RCF máx.:
15.054 × g
20.130 x g
20.913 x g
22.132 x g
4347 × g
4800 x g
Incluye:
Cestillos redondos
Cestillos universales
Eppendorf QuickLock™ tapa de rotor
Sin cubos
Tapa del rotor
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Vel. máx RCF máx. Incluye Tamaño de la unidad
15674614 6 x 50 ml 13 500 rpm 20.130 x g Tapa del rotor cada uno
15718379 20 x 5 ml 13 100 rpm 20.913 x g Eppendorf QuickLock™ tapa de rotor cada uno
15758369 4 x 750 mL 4700 rpm 4800 x g Cestillos redondos cada uno
15768369 4 x 750 mL 4700 rpm 4800 x g Sin cubos cada uno
15633797 48 x 2 ml 13 700 rpm 22.132 x g Eppendorf QuickLock™ tapa de rotor cada uno
15863212 De 4 a 750 ml 4500 rpm 4347 × g Cestillos universales cada uno
15873212 De 4 a 750 ml 4500 rpm 4347 × g Sin cubos cada uno
16202411 6 x 250 ml 10.100 rpm 15.054 × g Eppendorf QuickLock™ tapa de rotor cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15674614 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5895150004
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Rotor Eppendorf para centrífuga 5910 Ri y 5920 R-precision en centrifugación refrigerada de gran capacidad. Adapte sus experimentos con capacidades y velocidades variadas, cestillos y adaptadores para un procesamiento eficiente de las muestras. Ideal para aplicaciones de alto rendimiento, lo que garantiza la precisión y la reproducibilidad.
  • Velocidad máx. 20.130 × g (12.100 rpm)/25.062 × g (13.500 rpm) velocidad máx.: 20.913 × g (13.100 rpm)
  • Tapa de rotor Eppendorf QuickLock con cierre rápido
  • Hermético a los aerosoles2) para centrifugar de forma segura muestras peligrosas
  • Aluminio anodizado para alta resistencia química
  • El rotor, la tapa y los adaptadores son esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Aluminio anodizado
Tipo Rotor
Capacidad 6 x 50 ml
RCF máx. 20.130 x g
Vel. máx 13 500 rpm
Para utilizar con (equipo) Centrífugas 5910 Ri y 5920 R
Incluye Tapa del rotor
Modelo FA-6x50, hermético a los aerosoles