Learn More
- Home
- Products
- Centrífugas
- Accesorios para centrífugas generales
- Eppendorf™ Tapas de rotor
Eppendorf™ Tapas de rotor
Código de producto. 15284536 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
A-2-MTP
Centrífuga 5427R, FA-45-24-11-Kit
Centrífuga 5427R, FA-45-30-11
F–34-6-38
F–45–48-11
F–45-30-11
F–45-64-5- PCR
F-45-17-17-Cyro
FA–45-30-11
FA-45-16-17
FA-45-24-11
FA-45-24-11-HS
FA-45-30-11
FA-45-48-11
Kit FA-45-24-11
S-24-11-AT
Material:
Aluminio
Aluminio recubierto
Polipropileno
Descripción:
Antiaerosol
Antiaerosol, QuickLock
Cubierta superior del protector de viento
No antiaerosol
Revestido
Tamaño de la unidad:
cada uno
22 product options available for selection
| Código de producto. | Para utilizar con (equipo) | Material | Descripción | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|
| 15284536 | FA-45-48-11 | Polipropileno | No antiaerosol | cada uno |
| 12334948 | A-2-MTP | Aluminio | Cubierta superior del protector de viento | cada uno |
| 15234536 | Centrífuga 5427R, FA-45-24-11-Kit | Aluminio | Antiaerosol | cada uno |
| 10791755 | F–34-6-38 | Aluminio | No antiaerosol | cada uno |
| 15244536 | Centrífuga 5427R, FA-45-30-11 | Aluminio | Antiaerosol | cada uno |
| 10197523 | F-45-17-17-Cyro | Polipropileno | No antiaerosol | cada uno |
| 15254536 | F–45-30-11 | Polipropileno | No antiaerosol | cada uno |
| 10005693 | F–45-30-11 | Polipropileno | Revestido | cada uno |
| 10782135 | F–45-64-5- PCR | Aluminio | No antiaerosol | cada uno |
| 15224536 | FA-45-24-11 | Aluminio | Antiaerosol | cada uno |
| 13226589 | FA-45-16-17 | Aluminio | Antiaerosol | cada uno |
| 10279323 | FA-45-24-11-HS | Aluminio | Antiaerosol | cada uno |
| 13246938 | F–45–48-11 | Polipropileno | No antiaerosol | cada uno |
| 10269753 | Kit FA-45-24-11 | Aluminio | Antiaerosol | cada uno |
| 13286948 | Kit FA-45-24-11 | Aluminio | Antiaerosol, QuickLock | cada uno |
| 10072383 | FA-45-30-11 | Aluminio | Antiaerosol | cada uno |
| 10496132 | FA–45-30-11 | Aluminio | No antiaerosol | cada uno |
| 13216958 | FA-45-30-11 | Aluminio | Antiaerosol, QuickLock | cada uno |
| 10076213 | FA-45-30-11 | Aluminio recubierto | Antiaerosol | cada uno |
| 13246958 | FA-45-48-11 | Aluminio | Antiaerosol, QuickLock | cada uno |
| 15274536 | FA-45-48-11 | Aluminio | Antiaerosol | cada uno |
| 13236948 | S-24-11-AT | Aluminio | Antiaerosol | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
15284536
Proveedor
Eppendorf™
N.º de proveedor
5409713000
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
En stock
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tapas de repuesto para rotores
- Tapas de aluminio y estancas a los aerosoles disponibles
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | FA-45-48-11 |
| Descripción | No antiaerosol |
| Tipo de producto | Tapa del rotor |