Learn More
Eppendorf™ Rotor FA-18x2-Kit para centrífuga 5425
Código de producto. 15861545 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
18 x 1,5/2,0 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
15861545 18 x 1,5/2,0 ml cada uno
1 options
Código de producto. 15861545 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5495508007
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
El rotor FA-18x2-Kit de Eppendorf™ para la centrífuga 5425 ofrece un excelente conjunto de características para una amplia gama de aplicaciones en el campo de la biología molecular y celular, así como la bioquímica de proteínas.
  • Rotor para centrifugadora 5425 Eppendorf
  • Rotor con borde más alto para que los tapones de tubos abiertos no se desgasten durante el ciclo
  • Capacidad máxima: 18 tubos de 1,5/2,0 ml
  • Hermético a los aerosoles con tapa Eppendorf QuickLock™
  • Vel. máx.: 18.565 x g (15.060rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Aluminio
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 18 x 1,5/2,0 ml
Para utilizar con (equipo) Eppendorf 5425
Incluye Tapa del rotor QuickLock hermética a los aerosoles
N.º de lugares 18
Biocontainment Antiaerosol