Descripción
- Adecuado para con tubos cónicos y de vidrio de 15 ml
- Incluye manguitos de acero y adaptadores
- Adecuado para la centrífuga 5910R.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 40 tubos cónicos de vidrio de 15 ml |
| Vel. máx | 5.500 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga 5910R |
| Incluye | 48 manguitos y adaptadores de acero |
| N.º de lugares | 40 |