Descripción
- Rotor para centrifugadora 5425 Eppendorf
- Capacidad máxima: 4 tiras de PCR o 32 tubos de PCR (0,2 ml)
- Vel. máx.: 18.134 x g (15.060rpm)
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 4 tiras para PCR o 32 tubos para PCR (0,2 ml) |
| Para utilizar con (equipo) | Eppendorf 5425 |
| Incluye | Tapa de rotor |
| N.º de lugares | 32 |