Descripción
- Velocidad máxima: 21.300 x g (15.060 rpm)
- Capacidad máxima: 24 tubos de 1,5/2,0 mL
- Hermético en aerosoles con Eppendorf QuickLock™ tapa Pro
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo con tapa antiaerosol |
| Capacidad | 24 tubos de 1,5/2,0 ml |
| RCF máx. | 21,300 x g |
| Vel. máx | 15,060 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga 5425/5425R |
| Certificaciones/conformidad | IVD |
| Incluye | Tapa del rotor con QuickLock Pro |
| N.º de lugares | 24 |
| Biocontainment | Antiaerosol |
| Mostrar más |