Learn More
Eppendorf Rotor 4SS para centrífuga CR22N
Código de producto. 31945249 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
40 x 15 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
31945249 40 x 15 mL cada uno
1 options
Código de producto. 31945249 Proveedor Eppendorf N.º de proveedor 5721224002
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Rotor de cubo oscilante diseñado para aislamiento sérico, concentración de proteínas en columnas o recolección de bacterias o células en tubos de fondo redondo con 40 x 15 mL.
  • Rotor de cubo oscilante R4SS
  • Incluye 4 cubos, para tubos cónicos de 15/50 mL Eppendorf
  • Para centrífuga CR22N
  • Capacidad máxima: 40 x 15 mL (capacidad nominal)
  • Velocidad máxima: 2.900 x g (4.000 rpm)
  • Para el aislamiento sérico, concentración de proteínas en columnas o recolección de bacterias o células en tubos de fondo redondo con 40 x 15 mL
  • Fabricado en acero inoxidable de alta calidad
  • Factor K: 18.298
  • Ángulo del pozo: 90°
  • No incluye consumibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Aluminio
Tipo Rotor basculante
Capacidad 40 x 15 mL
RCF máx. 2,900 x g
Vel. máx 4,000 RPM
Factor K 18,298
Para utilizar con (equipo) Centrífuga CR22N
Biocontainment No