Descripción
- Modos de funcionamiento flexibles
- Con velocidades entre 5−70 rpm
- Proporciona tres modos de mezcla diferentes para abarcar muchas aplicaciones, entre las que se incluyen:
- Mezcla – Las muestras rotan con oscilaciones para potenciar la mezcla
- Pausa – La rotación de muestras incluye pausas periódicas
- Balanceo – Movimiento de balanceo suave de las muestras
- Se adapta a muchos estilos de tubo
- Incluye cuatro soportes que abarcan los siguientes tamaños de tubos más comunes:
- 11 tubos de 1,5/2,0 ml
- Tubos de 5 x 5/7 ml
- Tubos de 5 x 10/15 ml
- 6 tubos de 50 ml/24 tubos de 0,5 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de velocidad | De 1 a 70 rpm |
| Tensión | 100/240 V |
| Vataje | 5 W |
| Amperaje | 0,25 A |
| Admite | 6 de 50 ml, 20 de 15 ml, 44 de 1,5 a 2,0 ml |
| Tipo de producto | Rotor de velocidad variable |
| Tipo de tapón | Enchufe de la UE |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 27,5 x 15,2 x 16,5 cm |