Learn More
Gilson™ Agitador rotativo Roto-Mini Plus
Código de producto. 16388591 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
16388591 Enchufe de la UE cada uno
1 options
Código de producto. 16388591 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor 36110110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    649.69€
    593.26€ / paquete de 1
    Ahorro 56.43€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Este rotador Roto-Mini Plus de velocidad variable ofrece tres modos de mezcla operativos y se adapta a muchos tamaños de tubos estándar, lo que lo convierte en un complemento flexible para cualquier laboratorio.
  • Modos de funcionamiento flexibles
  • Con velocidades entre 5−70 rpm
  • Proporciona tres modos de mezcla diferentes para abarcar muchas aplicaciones, entre las que se incluyen:
    • Mezcla – Las muestras rotan con oscilaciones para potenciar la mezcla
    • Pausa – La rotación de muestras incluye pausas periódicas
    • Balanceo – Movimiento de balanceo suave de las muestras
  • Se adapta a muchos estilos de tubo
  • Incluye cuatro soportes que abarcan los siguientes tamaños de tubos más comunes:
    • 11 tubos de 1,5/2,0 ml
    • Tubos de 5 x 5/7 ml
    • Tubos de 5 x 10/15 ml
    • 6 tubos de 50 ml/24 tubos de 0,5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 1 a 70 rpm
Tensión 100/240 V
Vataje 5 W
Amperaje 0,25 A
Admite 6 de 50 ml, 20 de 15 ml, 44 de 1,5 a 2,0 ml
Tipo de producto Rotor de velocidad variable
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Frecuencia 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 27,5 x 15,2 x 16,5 cm