Learn More
Ácido rosólico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420347 100 g 100 g
11410347 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21737.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 603-45-2 | C19H14O3 | 290.32 g/mol
Rosolic acid is used as a pH indicator in the range from 5.0 to 6.8. It acts as an intermediate in the manufacturing dyes. It is involved in the activation of heme oxygenase and in the inhibition of DNA fragmentation. It finds application in the selective isolation of coliform bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido rosólico se utiliza como indicador de pH en el intervalo de 5,0 a 6,8. Actúa como intermediario en la fabricación de colorantes. Participa en la activación de la hemo oxigenasa y en la inhibición de la fragmentación del ADN. Se aplica en el aislamiento selectivo de bacterias coliformes.
Solubilidad
Soluble en alcohol, hidróxido sódico, hidróxido de potasio y ácidos fuertes. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603-45-2
Fórmula molecular C19H14O3
Peso molecular (g/mol) 290.32
Número MDL MFCD00001624
Clave InChI FYEHYMARPSSOBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aurin, rosolic acid, corallin, p-rosolic acid, aurine, spirit aurine, corallin spirit soluble, 4,4'-dihydroxyfuchsone, aurin no. 555, 4-bis 4-hydroxyphenyl methylene cyclohexa-2,5-dienone
PubChem CID 5100
ChEBI CHEBI:34544
Nombre IUPAC 4-[bis(4-hidroxifenil)metilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ona
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(O)C=C1)=C1C=CC(=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rosolic acid
Cantidad 100 g
Beilstein 2055205
Índice Merck 14,881
Información de solubilidad Soluble in alcohol,sodium hydroxide,potassium hydroxide and strong acids. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.32