Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido rosólico
Código de producto. 10615102 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10615102 25 g Frasco de vidrio 25 g
10461461 100 g Frasco de vidrio 100 g
11976921 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10615102 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 229830250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 603-45-2 | C19H14O3 | 290.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603-45-2
Fórmula molecular C19H14O3
Peso molecular (g/mol) 290.32
Número MDL MFCD00001624
Clave InChI FYEHYMARPSSOBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aurin, rosolic acid, corallin, p-rosolic acid, aurine, spirit aurine, corallin spirit soluble, 4,4'-dihydroxyfuchsone, aurin no. 555, 4-bis 4-hydroxyphenyl methylene cyclohexa-2,5-dienone
PubChem CID 5100
ChEBI CHEBI:34544
Nombre IUPAC 4-[bis(4-hidroxifenil)metilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ona
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(O)C=C1)=C1C=CC(=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rosolic acid
Color Marrón-Rojo
Pérdida por secado 10% max. (110°C, 1 hr)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 08,361
Índice Merck 15,872
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: freely soluble in naoh,koh,70% h2so4 and hcl,freely soluble in alcohol,slightly soluble in ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.32
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rosolic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.