Learn More
ROS Antibody (OTI1F3), R&D Systems™
Código de producto. 18100999 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18100999 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18100999 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP245626
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
ROS Monoclonal specifically detects ROS in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ROS
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS (pH 7.3), 1.0% BSA and 50% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen proto-oncogene tyrosine-protein kinase ROS, c-ros oncogene 1 receptor tyrosine kinase, c-ros-1, MCF3, ROS
Símbolos de los genes ROS1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 2126-2347 of human ROS1(NP_002935) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6098
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Línea de productos Novus
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only