missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROR2 Antibody (231509), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18553067 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18553067 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18553067 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB20641MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ROR2 Monoclonal antibody specifically detects ROR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ROR2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 231509
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BDB, BDB1, EC 2.7.10.1, MGC163394, neurotrophic tyrosine kinase receptor-related 2, Neurotrophic tyrosine kinase, receptor-related 2, NTRKR2tyrosine-protein kinase transmembrane receptor ROR2, receptor tyrosine kinase-like orphan receptor 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse ROR2, Val28-Gly403, Accession # Q01974
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4920
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.