Learn More
R&D Systems™ ROR gamma Plasmid
Código de producto. 18741674 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18741674 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18741674 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP225278
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. For expression of hROR gamma protein in mammalian cells, induction of IL-17A promoter activity
The ROR gamma Plasmid is a mammalian expression vector construct, pCMV/hRORgamma, containing coding sequence of human RAR-related orphan receptor gamma.
  • Species: Human
  • Gene: RORC
  • Immunogen: Human ROR gamma Plasmid
  • Total contents of 10μg is enough for one 96-well cell transfection
Recommended Storage
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Línea de productos Novus
Tipo de producto ROR gamma Plasmid
Cantidad 10 μg