Learn More
Roluperidone, MedChemExpress
Código de producto. 16497616
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16497616 100 mg 100 miligramos
16460316 2 mg 2 miligramos
16453737 50 mg 50 miligramos
16450238 5 mg 5 miligramos
16407778 10 mg 10 miligramos
5 options
Código de producto. 16497616
Marca: Medchem Express HY19469
MedChemExpress Roluperidone (CYR-101) is a novel cyclic amide derivative that has high equipotent affinities for 5-HT2A and sigma-2 receptors (Ki of 7.53 nM and 8.19 nM for 5-HT2A and sigma-2, respectively).
Roluperidone (CYR-101) is a novel cyclic amide derivative that has high equipotent affinities for 5-HT2A and sigma-2 receptors (Ki of 7.53 nM and 8.19 nM for 5-HT2A and sigma-2, respectively).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Roluperidone
CAS 359625-79-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H23FN2O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo CYR-101 MIN-101 MT-210
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (90.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(CC2CCN(CC(C3=CC=C(F)C=C3)=O)CC2)CC4=C1C=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 366.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.43
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation