Learn More
ROCK-IN-2, MedChemExpress
Código de producto. 16486527
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486527 5 mg 5 miligramos
16454856 100 mg 100 miligramos
16423808 10 mg 10 miligramos
16410187 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486527 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10319
MedChemExpress ROCK-IN-2 (Azaindole 1; TC-S 7001) is an orally active and ATP-competitive ROCK inhibitor with IC50s of 0.6 and 1.1 nM for human ROCK-1 and ROCK-2, respectively.
ROCK-IN-2 (Azaindole 1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ROCK-IN-2
CAS 867017-68-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H13ClF2N6O
Cantidad 5 mg
Sinónimo Azaindole 1 TC-S 7001
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (82.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(Cl)=CC(NC2=CC(F)=C(OC3=C4C(NC=C4C)=NC=C3)C(F)=C2)=N1
Peso molecular (g/mol) 402.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.79
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus