Learn More
RO8994, MedChemExpress
Código de producto. 16497216
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16497216 100 mg 100 miligramos
16489777 5 mg 5 miligramos
16483267 50 mg 50 miligramos
16427258 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16497216
Marca: Medchem Express HY16999
MedChemExpress RO8994 is a highly potent and selective series of spiroindolinone small-molecule MDM2 inhibitor, with IC50 of 5 nM (HTRF binding assays) and 20 nM (MTT proliferation assays).
RO8994 is a highly potent and selective series of spiroindolinone small-molecule MDM2 inhibitor, with IC50 of 5 nM (HTRF binding assays) and 20 nM (MTT proliferation assays).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RO8994
CAS 1309684-94-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H31Cl2FN4O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 45 mg/mL (73.35 mM)
SMILES O=C([C@H](N[C@H]1CC(C)(C)C)[C@H](C2=CC=CC(Cl)=C2F)[C@@]31C(NC4=C3C=CC(Cl)=C4)=O)NC5=CC=C(C(N)=O)C=C5OC
Peso molecular (g/mol) 613.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 613.51
Porcentaje de pureza 98.95%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death