Learn More
RO4987655, MedChemExpress
Código de producto. 16488737
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488737 5 mg 5 miligramos
16466138 10 mg 10 miligramos
16410226 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16488737 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14719
MedChemExpress RO4987655 is an orally active and highly selective MEK inhibitor with an IC50 of 5.2 nM for inhibition of MEK1/MEK2.
RO4987655 is an orally active and highly selective MEK inhibitor with an IC50 of 5.2 nM for inhibition of MEK1/MEK2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RO4987655
CAS 874101-00-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H19F3IN3O5
Cantidad 5 mg
Sinónimo CH4987655
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (176.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C(F)=C(NC1=CC=C(I)C=C1F)C(C(NOCCO)=O)=C2)=C2CN3C(CCCO3)=O
Peso molecular (g/mol) 565.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 565.28
Porcentaje de pureza 99.26%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease