Learn More
RO1138452, MedChemExpress
Código de producto. 16495176
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16495176 100 mg 100 miligramos
16470577 50 mg 50 miligramos
16443006 25 mg 25 miligramos
16436967 5 mg 5 miligramos
16414248 10 mg 10 miligramos
5 options
Código de producto. 16495176
Marca: Medchem Express HY108912
MedChemExpress RO1138452 is a potent and selective IP (prostacyclin) receptor antagonist. RO1138452 displays high affinity for IP receptors. In human platelets, pKi is 9.3±0.1; in a recombinant IP receptor system, pKi is 8.7±0.06.
RO1138452 is a potent and selective IP (prostacyclin) receptor antagonist. RO1138452 displays high affinity for IP receptors. In human platelets, pKi is 9.3±0.1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RO1138452
CAS 221529-58-4
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H23N3O
Cantidad 100 mg
Sinónimo CAY10441
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (323.20 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 25 mg/mL (80.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)OC1=CC=C(CC2=CC=C(NC3=NCCN3)C=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 309.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.41
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation