Learn More
Ro 67-7476, MedChemExpress
Descripción
Ro 67-7476 is a potent positive allosteric modulator of mGluR1 and potentiates glutamate-induced calcium release in HEK293 cells expressing rat mGluR1a with an EC50 of 60.1 nM. Ro 67-7476 is a potent P-ERK1/2 agonist and activates ERK1/2 phosphorylation in the absence of exogenously added glutamate (EC50=163.3 nM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ro 67-7476 |
| CAS | 298690-60-5 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H18FNO2S |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 40 mg/mL (125.24 mM) |
| SMILES | O=S(N1[C@H](C2=CC=C(F)C=C2)CCC1)(C3=CC=C(C)C=C3)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 319.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.39 |
| Mostrar más |