Learn More
Ro 41-1049 hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Ro 41-1049 hydrochloride is a reversible and selective inhibitor of monoamine oxidase-A (MAO-A). An homogeneous population of high affinity binding sites for [3H]Ro 41-1049 is found in membrane preparations from human frontal cortex and placenta (Kd values of 16.5 and 64.4 nM, respectively).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ro 41-1049 hydrochloride |
| CAS | 127917-66-2 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C12H13ClFN3OS |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 32 mg/mL (106.04 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (82.84 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(C2=CC=CC(F)=C2)SC=N1)NCCN.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 301.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.77 |
| Mostrar más |