Learn More
RO-28-1675, MedChemExpress
Código de producto. 16456767
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16456767 5 mg 5 miligramos
16434068 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16456767 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10595
MedChemExpress RO-28-1675 is a potent allosteric glucokinase (GK) activator with an EC50 of 54 nM. RO-28-1675 can be used for the research of type 2 diabetes.
RO-28-1675 is a potent allosteric glucokinase (GK) activator with an EC50 of 54 nM. RO-28-1675 can be used for the research of type 2 diabetes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RO-28-1675
CAS 300353-13-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H22N2O3S2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (132.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](C1=CC=C(C=C1)S(=O)(C)=O)CC2CCCC2)NC3=NC=CS3
Peso molecular (g/mol) 378.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.51
Porcentaje de pureza 99.62%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism