Learn More
RNF41 Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™
Código de producto. 30600578 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30600578 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30600578 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346703MFV450
Rabbit Polyclonal Antibody
RNF41 Polyclonal antibody specifically detects RNF41 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno RNF41
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen E3 ubiquitin-protein ligase NRDP1, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, FLRF, MGC45228, NRDP1, ring finger protein 41neuregulin receptor degradation protein-1, SBBI03
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ring finger protein 41. (Uniprot# Q9H4P4)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10193
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG