Learn More
RNF34 Antibody [Alexa Fluor« 405], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30516338 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30516338 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30516338 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338556AF405
Rabbit Polyclonal Antibody
RNF34 Polyclonal antibody specifically detects RNF34 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RNF34
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CARP1, Caspase regulator CARP1, Caspases-8 and -10-associated RING finger protein 1, E3 ubiquitin-protein ligase RNF34, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, FLJ21786, FYVE-RING finger protein Momo, hRFI, Human RING finger homologous to inhibitor of apoptosis protein, RFI, RIF, RIFF, ring finger protein 34CARP-1, RING finger protein RIFF
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-220 of human RNF34 (NP_079402.2).,, Sequence:, MKAGATSMWASCCGLLNEVMGTGAVRGQQSAFAGATGPFRFTPNPEFSTYPPAATEGPNIVCKACGLSFSVFRKKHVCCDCKKDFCSVCSVLQENLRRCSTCHLLQETAFQRPQLMRLKVKDLRQYLILRNIPIDTCREKEDLVDLVLCHHGLGSEDDMDTSSLNSSRSQTSSFFTRSFFSNYTAPSATMSSFQGELMDGDQTSRSGVPAQVQSEITSAN
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80196
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG