Descripción
RNF25 Polyclonal specifically detects RNF25 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry∣Immunohistochemistry (Paraffin).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RNF25 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Biotin |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | AO7, EC 6.3.2.-, FLJ13906, ring finger protein 25E3 ubiquitin-protein ligase RNF25, ring finger protein AO7 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human RNF25 fragment |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |