missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNF168 Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18499025 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18499025 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18499025 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176324MFV610
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RNF168 Polyclonal specifically detects RNF168 in Human, Mouse samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RNF168
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen E3 ubiquitin-protein ligase RNF168, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, FLJ39749, ring finger protein 168FLJ35794
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human RNF168. The immunogen is located within amino acids 440 - 490 of RNF168. Amino Acid Squence: KEVDKEQMVPNRQKGSPD
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 165918
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.