Descripción
RND3 Polyclonal specifically detects RND3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RND3 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Tipo de producto | Antibody |
| Línea de productos | Novus |