Description
RNASEH2B Polyclonal antibody specifically detects RNASEH2B in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifications
Specifications
| Antígeno | RNASEH2B |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Alexa Fluor 405 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | ribonuclease H2, subunit B |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | ribonuclease H2, subunit B. (Uniprot# Q5TBB1) |
| Método de purificación | Immunogen affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Show More |