Learn More
MP Biomedicals™ RNase-Erase Descontaminantes
Código de producto. 11431722 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
250 mL
2 x 125 mL
Tipo de empaquetado:
Frasco con pulverizador
Frascos cuentagotas
Tamaño de la unidad:
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
11431722 2 x 125 mL Frascos cuentagotas -
11421722 250 mL Frasco con pulverizador 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11431722 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 04821683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.70€
    84.00€ / 250 ml
    Ahorro 19.70€
    18% Descuento
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Elimina por completo la contaminación con RNAsa en superficies de vidrio y plástico
Elimina la necesidad de calentar el instrumental de vidrio o de usar DEPC.
  • No deja residuos que puedan inhibir las reacciones enzimáticas.
  • Se suministra como fórmula lista para usar.
Especificaciones
Volumen (métrico) 2 x 125 mL
Tipo de empaquetado Frascos cuentagotas