missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNA polymerase I termination factor Antibody (4D3) [Janelia Fluor« 549], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30519626 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30519626 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30519626 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP343057JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RNA polymerase I termination factor Monoclonal antibody specifically detects RNA polymerase I termination factor in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RNA polymerase I termination factor
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 4D3
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen RNA polymerase I termination factor, transcription termination factor 1, Transcription termination factor I, transcription termination factor, RNA polymerase I, TTF-1, TTF-I
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NK2 homeobox 1 - (Uniprot# Q15361)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7270
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.