Learn More
Cytiva Homopolímeros de ARN
Código de producto. 11585115 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 MG
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11585115 500 mg 500 MG
1 options
Código de producto. 11585115 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 27411002
 Artículo restringido
En stock
Plantilla de cebador
Estos productos se dispensan por el peso del material seco, que incluye polímeros, sales residuales y aguas residuales; el contenido de polímero puede variar de lote a lote.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Homopolímero de ARN
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Primer Poli(rA)