Learn More
RN486, MedChemExpress
Descripción
RN486 is a potent, selective and orally active Btk inhibitor with an IC50 of 4.0 nM and a Kd of 0.31 nM. RN486 is less active for other kinases. RN486 can be used for rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus research.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | RN486 |
| CAS | 1242156-23-5 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C35H35FN6O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 24 mg/mL (39.56 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C1C(NC2=CC=C(N3CCN(C)CC3)C=N2)=CC(C4=CC=CC(N5C=CC(C=C(C6CC6)C=C7F)=C7C5=O)=C4CO)=CN1C |
| Peso molecular (g/mol) | 606.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 606.69 |
| Mostrar más |