Learn More
RK-287107, MedChemExpress
Código de producto. 16471367
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471367 50 mg 50 miligramos
16447857 5 mg 5 miligramos
16445138 10 mg 10 miligramos
16415856 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16471367 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY123892
MedChemExpress RK-287107 is a potent and specific tankyrase inhibitor with IC50s of 14.3 and 10.6 nM for tankyrase-1 and tankyrase-2, respectively. RK-287107 blocks colorectal cancer cell growth.
RK-287107 is a potent and specific tankyrase inhibitor with IC50s of 14.3 and 10.6 nM for tankyrase-1 and tankyrase-2, respectively. RK-287107 blocks colorectal cancer cell growth.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RK-287107
CAS 2171386-10-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H26F2N4O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (300.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC(N2CCC3(CC2)CN(CCO)C4=C3C(F)=CC(F)=C4)=NC5=C1CCCC5
Peso molecular (g/mol) 416.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.46
Porcentaje de pureza 99.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death