Learn More
Ritanserin, MedChemExpress
Código de producto. 16456867
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16456867 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16456867 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10791
MedChemExpress Ritanserin (R 55667) is a highly potent, relatively selective, orally active, long acting antagonist of 5-HT2 receptor, with an IC50 of 0.9 nM, less active on Histamine H1, Dopamine D2, Adrenergic α1, Adrenergic α2 receptors.
Ritanserin (R 55667) is a highly potent, relatively selective, orally active, long acting antagonist of 5-HT2 receptor, with an IC50 of 0.9 nM, less active on Histamine H1, Dopamine D2, Adrenergic α1, Adrenergic α2 receptors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ritanserin
CAS 87051-43-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H25F2N3OS
Cantidad 5 mg
Sinónimo R 55667
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (52.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CC1=C(C(N(C=CS2)C2=N1)=O)CCN(CC/3)CCC3=C(C4=CC=C(F)C=C4)\C5=CC=C(F)C=C5
Peso molecular (g/mol) 477.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.57
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation