Learn More
Risperidone, MedChemExpress
Código de producto. 16495266
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16495266 100 mg 100 miligramos
16494358 10 mg 10 miligramos
16460687 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16495266 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY11018
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
MedChemExpress Risperidone is a serotonin 5-HT2 receptor blocker, P-Glycoprotein inhibitor and potent dopamine D2 receptor antagonist, with Kis of 4.8, 5.9 nM for 5-HT2A and dopamine D2 receptor, respectively.
Risperidone is a serotonin 5-HT2 receptor blocker, P-Glycoprotein inhibitor and potent dopamine D2 receptor antagonist, with Kis of 4.8, 5.9 nM for 5-HT2A and dopamine D2 receptor, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Risperidone
CAS 106266-06-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H27FN4O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo R 64 766
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (24.36 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1C(CCN2CCC(C3=NOC4=C3C=CC(F)=C4)CC2)=C(C)N=C5N1CCCC5
Peso molecular (g/mol) 410.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.48
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation