Learn More
Riociguat, MedChemExpress
Código de producto. 16476546
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476546 100 mg 100 miligramos
16436168 10 mg 10 miligramos
16418767 5 mg 5 miligramos
16412307 50 mg 50 miligramos
16471136 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16476546 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14779
MedChemExpress Riociguat is an oral stimulator of soluble guanylate cyclase (sGC) used in the treatment of pulmonary hypertension.
Riociguat is an oral stimulator of soluble guanylate cyclase (sGC) used in the treatment of pulmonary hypertension.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Riociguat
CAS 625115-55-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H19FN8O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo BAY 632521
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (47.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=CC=C1CN2C3=NC=CC=C3C(C4=NC(N)=C(C(N)=N4)N(C)C(OC)=O)=N2
Peso molecular (g/mol) 422.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.42
Porcentaje de pureza 95.1%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation