Learn More
Rimeporide, MedChemExpress
Código de producto. 16440178
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16440178 5 mg 5 miligramos
16451789 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16440178 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19273
MedChemExpress Rimeporide (EMD-87580) is a potent and selective inhibitor of the Na+/H+ exchanger (NHE-1).
Rimeporide (EMD-87580) is a potent and selective inhibitor of the Na+/H+ exchanger (NHE-1).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rimeporide
CAS 187870-78-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H15N3O5S2
Cantidad 5 mg
Sinónimo EMD-87580
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (59.99 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NC(N)=N)C1=CC(S(=O)(C)=O)=C(S(=O)(C)=O)C=C1C
Peso molecular (g/mol) 333.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.38
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism