Learn More
Rimacalib, MedChemExpress
Código de producto. 16482646
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482646 25 mg 25 miligramos
16455897 5 mg 5 miligramos
16439716 50 mg 50 miligramos
16423168 10 mg 10 miligramos
16404456 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16482646 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100779
MedChemExpress Rimacalib (SMP 114) is a Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II (CaMKII) inhibitor, with IC50s of ∼1 μM for CaMKIIα to ∼30 μM for CaMKIIγ.
Rimacalib (SMP 114) is a Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II (CaMKII) inhibitor, with IC50s of ∼1 μM for CaMKIIα to ∼30 μM for CaMKIIγ.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rimacalib
CAS 215174-50-8
Color Rosa
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H23FN4O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo SMP 114
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (316.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES N=C(N1CCOCC1)NC2=CC([C@H](C3=CC=C(C4=CC=CC=C4)C(F)=C3)C)=NO2
Peso molecular (g/mol) 394.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.44
Porcentaje de pureza 99.65%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism