Learn More
Rilzabrutinib, MedChemExpress
Código de producto. 16474588
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474588 10 mg 10 miligramos
16465436 100 mg 100 miligramos
16460887 50 mg 50 miligramos
16433146 25 mg 25 miligramos
16427307 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16474588 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112166
MedChemExpress Rilzabrutinib (PRN1008) is a reversible covalent, selective and oral active inhibitor of Bruton’s Tyrosine Kinase (BTK), with an IC50 of 1.3 nM.
Rilzabrutinib (PRN1008) is a reversible covalent, selective and oral active inhibitor of Bruton’s Tyrosine Kinase (BTK), with an IC50 of 1.3 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rilzabrutinib
CAS 1575596-29-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H40FN9O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo PRN1008
Información de solubilidad DMSO : ≥ 130 mg/mL (195.27 mM)
SMILES NC1=C2C(C3=C(C=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)F)=NN([C@H]5CN(CCC5)C(/C(C#N)=C/C(C)(N6CCN(C7COC7)CC6)C)=O)C2=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 665.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 665.76
Porcentaje de pureza 95.4%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease