Learn More
Rilapladib, MedChemExpress
Código de producto. 16464756
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464756 100 mg 100 miligramos
16463678 10 mg 10 miligramos
16460067 50 mg 50 miligramos
16436417 5 mg 5 miligramos
16422826 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16464756 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY102004
MedChemExpress Rilapladib (SB 659032) is a selective Lp-PLA2 (lipoprotein-associated phospholipase A2) inhibitor with an IC50 of 230 pM. Rilapladib (SB 659032) is also a PAFR (Platelet Activating Factor Receptor) antagonist.
Rilapladib (SB 659032) is a selective Lp-PLA2 (lipoprotein-associated phospholipase A2) inhibitor with an IC50 of 230 pM. Rilapladib (SB 659032) is also a PAFR (Platelet Activating Factor Receptor) antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rilapladib
CAS 412950-08-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C40H38F5N3O3S
Cantidad 100 mg
Sinónimo SB 659032
Información de solubilidad DMSO : 86.67 mg/mL (117.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C1CCN(CCOC)CC1)CC2=CC=C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)C=C2)CN4C(SCC5=CC=CC(F)=C5F)=CC(C6=C4C=CC=C6)=O
Peso molecular (g/mol) 735.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 735.81
Porcentaje de pureza 99.71%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation