Learn More
RIG-I Antibody (OTI6C1), DyLight 550, R&D Systems™
Código de producto. 18100997 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18100997 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18100997 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273909R
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
RIG-I Monoclonal specifically detects RIG-I in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RIG-I
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6C1
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 58, DEAD box protein 58, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide, DKFZp686N19181, EC 3.6.4.13, FLJ13599, probable ATP-dependent RNA helicase DDX58, retinoic acid inducible gene I, Retinoic acid-inducible gene 1 protein, Retinoic acid-inducible gene I protein, RIG-1, RIG-IDKFZp434J1111, RNA helicase RIG-I
Símbolos de los genes RIGI
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human RIG-I (NP_055129) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23586.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG2a
Línea de productos Novus