Learn More
Rift Valley Fever Virus Polymerase Antibody - BSA Free, R&D Systems™
Código de producto. 18604399 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18604399 0.025 mg 0.03 miligramo
18114388 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18604399 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2412240.025mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Rift Valley Fever Virus Polymerase Polyclonal specifically detects Rift Valley Fever Virus Polymerase in Virus samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Rift Valley Fever Virus Polymerase
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen EC=2.7.7.48, Replicase, RVFV_sL_gp1, Transcriptase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the amino terminus of the RVF virus Polymerase. The immunogen is located within amino acids 370 - 420 of Rift Valley Fever Virus Polymerase. Amino Acid Squence: VKDRPDERNRYHRVHL
Peso molecular del antígeno 230 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG