Learn More
Rift Valley Fever Virus Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18604699 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18604699 50 μg 50 microlitros
18672868 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18604699 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP31275450ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.04€
    304.50€ / 50 microlitros
    Ahorro 36.54€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Rift Valley Fever Virus Polyclonal specifically detects Rift Valley Fever Virus in Virus samples. It is validated for ELISA∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Rift Valley Fever Virus
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:5000-1:10000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen Glycoprotein, RVFV_sM_gp1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Rift Valley Fever Virus (Accession#: AEB20483.1; Met1-Phe250).
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9538296
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus