missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ribosomal Protein S6/RPS6 Antibody [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30744021 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30744021 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30744021 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF5436P

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

Ribosomal Protein S6/RPS6 Polyclonal specifically detects Ribosomal Protein S6/RPS6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ribosomal Protein S6/RPS6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen Phosphoprotein NP33, 40S ribosomal protein S6, pS6, ribosomal protein S6, S6
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Ribosomal Protein S6, Met1-Lys249, Accession # P62753
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, DNA Repair, mTOR Pathway, Phospho Specific, Translation Control
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6194
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.