Learn More
Ribonuclease Inhibitor Antibody [Allophycocyanin], R&D Systems™
Código de producto. 30499928 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30499928 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30499928 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338074APC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Ribonuclease Inhibitor Polyclonal antibody specifically detects Ribonuclease Inhibitor in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Ribonuclease Inhibitor
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen Placental ribonuclease inhibitor, Placental RNase inhibitor, PRI, RAIMGC4569, ribonuclease inhibitor, ribonuclease/angiogenin inhibitor, ribonuclease/angiogenin inhibitor 1MGC18200, RNHMGC54054
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 202-461 of human Ribonuclease Inhibitor (NP_002930.2).,, Sequence:, EALKLESCGVTSDNCRDLCGIVASKASLRELALGSNKLGDVGMAELCPGLLHPSSRLRTLWIWECGITAKGCGDLCRVLRAKESLKELSLAGNELGDEGARLLCETLLEPGCQLESLWVKSCSFTAACCSHFSSVLAQNRFLLELQISNNRLEDAGVRELCQGLGQPGSVLRVLWLADCDVSDSSCSSLAATLLANHSLRELDLSNNCLGDAGILQLVESVRQPGCLLEQLVLYDIYWSEEMEDRLQALEKDKPSLRVIS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism, Proteases & Other Enzymes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6050
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus