Learn More
Descrizione
Ribonuclease Inhibitor Polyclonal antibody specifically detects Ribonuclease Inhibitor in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifica
Specifica
| Antígeno | Ribonuclease Inhibitor |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Alexa Fluor 405 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | Placental ribonuclease inhibitor, Placental RNase inhibitor, PRI, RAIMGC4569, ribonuclease inhibitor, ribonuclease/angiogenin inhibitor, ribonuclease/angiogenin inhibitor 1MGC18200, RNHMGC54054 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 202-461 of human Ribonuclease Inhibitor (NP_002930.2).,, Sequence:, EALKLESCGVTSDNCRDLCGIVASKASLRELALGSNKLGDVGMAELCPGLLHPSSRLRTLWIWECGITAKGCGDLCRVLRAKESLKELSLAGNELGDEGARLLCETLLEPGCQLESLWVKSCSFTAACCSHFSSVLAQNRFLLELQISNNRLEDAGVRELCQGLGQPGSVLRVLWLADCDVSDSSCSSLAATLLANHSLRELDLSNNCLGDAGILQLVESVRQPGCLLEQLVLYDIYWSEEMEDRLQALEKDKPSLRVIS |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?